Learn More
Complexe de sulfure de borane-méthyle, solution 1M dans du chlorure de méthylène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10439680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10439680 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10439680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185611000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13292-87-0 | Molecular Formula: C2H9BS | Molecular Weight: 75.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13292-87-0 , 75-09-2
Formule moléculaire C2H9BS
Poids moléculaire (g/mol) 75.96
Numéro MDL MFCD00013189
Clé InChI RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
CID PubChem 9833925
SMILES B.CSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-methyl sulfide complex
Couleur Incolore
Note relative au nom 1M Solutionin Methylene Chloride
Concentration 0.95 to 1.05M
Densité 1.2800g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.28
Formule linéaire (CH3)2S·BH3
Quantité 100 mL
Point d’éclair 18°C
Merck Index 15, 1336
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Nom IUPAC bore ; méthyl-sulfonyl-méthane
Poids de la formule 75.95
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Borane-methyl sulfide complex, 1M solution in methylene chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.