Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate, solution tampon de 0,5M, pH 8,5
Code produit 15413509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413509 250 mL 250mL
15423509 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413509 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60803.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.78€
    72.65€ / 250mL
    Économisez 13.13€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Borate buffered saline has been used to determine whether heat-killed, borate-buffered suspensions of Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus or Tsukamurella inchonensis can be used to treat canine flea allergy. Borate buffered saline has also been used to investigate the effects of lentivirus mediated siRNA targeting human metastasis suppressor 1 (MTSS1, MIM-B gene) gene on the invasive and metastatic potentials of hepatocellular carcinoma (HCC) MHCC97H cells. Borate buffered saline has been used to determine the effects of packaging solution osmolality and buffering agent on soft contact lens parameters. BBS has many uses because it is isotonic and has a strong bactericidal effect. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer. Finfs uses in Protein-coating on microtiter plates, Blocking solution in blots together with Casein or BSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une solution saline tamponnée au borate (BBS) a été utilisée pour déterminer si des suspensions tamponnées à la chaleur et au borate de Gordonia bronchialis, de Rhodococcus coprophilus ou de Tsukamirella inchonensis peuvent être utilisées pour traiter l’allergie à la puce canine. Une solution saline tamponnée au borate a également été utilisée pour étudier les effets du siARN médié par les lentivirus ciblant le gène du suppresseur de métastase humaine 1 (MTSS1, gène MIM-B) sur les potentiels invasifs et métastatiques des cellules MHCC97H de carcinome hépatocellulaire (HCC). Une solution saline tamponnée au borate a été utilisée pour déterminer les effets de l’osmolalité de la solution d’emballage et de l’agent tampon sur les paramètres des lentilles à contact souple. Le BBS a de nombreuses utilisations parce qu’il est isotonique et a un effet bactéricide fort. Il peut être utilisé pour diluer les substances et dans les procédures de revêtement. Des additifs tels que Tween 20 et du lait en poudre peuvent être utilisés pour ajouter une fonction de tampon de lavage ou de tampon de blocage. Les Finfs utilisent dans le revêtement de protéines sur des plaques de microtitration, la solution de blocage dans des dépôts en association avec la caséine ou la BSA.
Solubilité
Soluble dans l’eau 26 g/l (20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Borate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 8.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water 26g/L (20°C).
compliance-icons
Identifiant produit
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid