Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate, solution tampon de 0,5M, pH 8,5
Description
Borate buffered saline has been used to determine whether heat-killed, borate-buffered suspensions of Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus or Tsukamurella inchonensis can be used to treat canine flea allergy. Borate buffered saline has also been used to investigate the effects of lentivirus mediated siRNA targeting human metastasis suppressor 1 (MTSS1, MIM-B gene) gene on the invasive and metastatic potentials of hepatocellular carcinoma (HCC) MHCC97H cells. Borate buffered saline has been used to determine the effects of packaging solution osmolality and buffering agent on soft contact lens parameters. BBS has many uses because it is isotonic and has a strong bactericidal effect. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer. Finfs uses in Protein-coating on microtiter plates, Blocking solution in blots together with Casein or BSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Une solution saline tamponnée au borate (BBS) a été utilisée pour déterminer si des suspensions tamponnées à la chaleur et au borate de Gordonia bronchialis, de Rhodococcus coprophilus ou de Tsukamirella inchonensis peuvent être utilisées pour traiter l’allergie à la puce canine. Une solution saline tamponnée au borate a également été utilisée pour étudier les effets du siARN médié par les lentivirus ciblant le gène du suppresseur de métastase humaine 1 (MTSS1, gène MIM-B) sur les potentiels invasifs et métastatiques des cellules MHCC97H de carcinome hépatocellulaire (HCC). Une solution saline tamponnée au borate a été utilisée pour déterminer les effets de l’osmolalité de la solution d’emballage et de l’agent tampon sur les paramètres des lentilles à contact souple. Le BBS a de nombreuses utilisations parce qu’il est isotonique et a un effet bactéricide fort. Il peut être utilisé pour diluer les substances et dans les procédures de revêtement. Des additifs tels que Tween 20 et du lait en poudre peuvent être utilisés pour ajouter une fonction de tampon de lavage ou de tampon de blocage. Les Finfs utilisent dans le revêtement de protéines sur des plaques de microtitration, la solution de blocage dans des dépôts en association avec la caséine ou la BSA.
Solubilité
Soluble dans l’eau 26 g/l (20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Borate buffer soln. |
| Concentration | Solution de tampon 0.5M |
| pH | 8.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water 26g/L (20°C). |
Sécurité et traitement
- Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid