Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate, solution tampon de 0,5M, pH 9,5
Code produit 15454579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454579 500 mL 500mL
15444579 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454579 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62154.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.59€
    79.65€ / 500mL
    Économisez 16.94€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce produit est parfaitement adapté à de nombreuses applications biologiques, notamment la recherche biochimique, moléculaire biologique, cellulaire biologique, histologique et immunologique et les procédures de laboratoire. Il peut être utilisé pour diluer les substances et dans les procédures de revêtement. Des additifs tels que Tween 20 et du lait en poudre peuvent être utilisés pour ajouter une fonction de tampon de lavage ou de tampon de blocage.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 25°C. Ce produit est relativement stable dans ces conditions. Meilleur résultat obtenu avec utilisation dans les 6/8 mois suivant l’achat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Borate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 9.5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water.