Learn More
Thermo Scientific™ Solution saline tamponnée au borate (5 X)
Code produit. 15413659
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15413659
Marque: Thermo Scientific™ J60979.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Une solution saline tamponnée au borate (BBS) a été utilisée pour déterminer si des suspensions tamponnées à la chaleur et au borate de Gordonia bronchialis, de Rhodococcus coprophilus ou de Tsukamirella inchonensis peuvent être utilisées pour traiter l’allergie à la puce canine. Une solution saline tamponnée au borate a également été utilisée pour étudier les effets du siARN médié par les lentivirus ciblant le gène du suppresseur de métastase humaine 1 (MTSS1, gène MIM-B) sur les potentiels invasifs et métastatiques des cellules MHCC97H de carcinome hépatocellulaire (HCC). Une solution saline tamponnée au borate a été utilisée pour déterminer les effets de l’osmolalité de la solution d’emballage et de l’agent tampon sur les paramètres des lentilles à contact souple. Les solutions tampons de borate sont utilisées dans les procédures de modification des protéines nécessitant un tampon sans amine à pH alcalin.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 0,1 M à 20°C.
Remarques
125 mM de borate de sodium, 750 mM de chlorure de sodium, pH 7,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline tamponnée au borate
Concentration 5X
Forme physique Liquide
Quantité 250mL
Formule moléculaire B4Na2O7
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Poids moléculaire (g/mol) 201.21