Learn More
Borax,∽ 99,5 %, MP Biomedicals
Code produit 11411841 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11411841 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11411841 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219030991
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Versatile chemical compound used as a buffer component for various laboratory and industrial applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Borax
Note relative au nom Anhydre
CAS 1330-43-4
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Type de solution Buffer
Plage de pourcentage du dosage ∽99,5 %
Formule moléculaire B4Na2O7
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Nom IUPAC bicyclo[3.3.1]disodique-tétraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Poids de la formule 201.2
Qualité Not Available
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BORAX ANHYDROUS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid