Spécification
| Nom chimique ou matériau | Borax |
| CAS | 1303-96-4 |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Vial |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Densité | 1.730 g/mL |
| Formule moléculaire | B4Na2O7·10H2O |
| Synonyme | Sodium tetraborate |
| Poids de la formule | 381.4 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Borax
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.