Learn More
Borax anhydre, MP Biomedicals
Code produit 11491831 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491831 100 g 100g
11401841 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491831 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219030980
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium Tetraborate, Sodium Borate Anhydrous, Sodium Borate
Nom IUPAC bicyclo[3.3.1]disodique-tétraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Borax
Note relative au nom Anhydre
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 100 g
Poids de la formule 201.2
Pourcentage de pureté 99.77%
Densité 2.367 g/mL