Learn More
Borax, environ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11481831 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11481831 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11481831 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219030805
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Borax
CAS 1303-96-4
Couleur Blanc
Densité 1.730g/mL
Plage de pourcentage du dosage ∽99 %
Formule moléculaire B4Na2O7·10H2O
Quantité 5 kg
Forme physique Poudre
Synonyme Sodium tetraborate
Poids de la formule 381.4
compliance-icons
Identifiant produit
  • Borax
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.