Learn More
Borax, MP Biomedicals™
Code produit 11461831 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11461831 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11461831 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02190308.5
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Utilisé généralement comme composant tampon. Borax, MP Biomedicals est un sel de l'acide borique. Il possède la capacité de former des complexes avec d'autres agents dans l'eau pour former des ions complexes avec diverses substances. Il est également couramment utilisé en chromatographie et en électrophorèse.
Le borax est généralement utilisé comme agent tampon et dans la fabrication de glaçures et d'émaux, dans l'ignifugation des tissus et du bois, ainsi que dans les antiseptiques et les détergents.
Spécification
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire Na2B4O7. 10H2O
Quantité 500 g
Forme physique Poudre de couleur blanche
Synonyme Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate, Sodium tetraborate, Sodium borate, Sodium biborate, Sodium pyroborate, Sodium tetraborate decahydrate
Informations sur la solubilité L’anhydre est lentement soluble dans l’eau ; Le décahydrate est soluble dans l’eau (1g/16 mL à température ambiante ; 1 g/0,6 mL d’eau bouillante) ou en glycérol (1 g/mL à température ambiante). Insoluble dans l’éthanol.
Poids de la formule 381.4
Pourcentage de pureté ∼99 %
compliance-icons
Identifiant produit
  • Borax
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.