Learn More
Thermo Scientific™ Milieu sélectif Bordetella
Code produit. 10312183
Click to view available options
Description:
Milieu sélectif Bordetella
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10312183
Marque: Thermo Scientific™ PB5065A
Isolez et cultivez la bactérie Bordetella pertussis dans des échantillons cliniques grâce à ce milieu sélectif prêt à l’emploi.
Isolez et cultivez la bactérie Bordetella pertussis dans des échantillons cliniques grâce au milieu sélectif Bordetella Thermo Scientific™ Oxoid™. Le milieu utilise une gélose avec charbon Thermo Scientific™ Oxoid™ comme base avec ajout de céfalexine et M&B 938. La céfalexine augmente considérablement les taux d’isolement et de récupération de Bordetella pertussis en améliorant l’inhibition des coliformes et de nombreux autres microorganismes, tandis que M&B 983 (4,4’ diamidino-diphénylamine dochlorhydrate) augmente la sélectivité du milieu en inhibant la flore résistante aux antibiotiques
Utilisez le milieu sélectif Bordetella pour l’isolement et la culture de Bordetella pertussis.
  • À sélectionner pour le Bordetella pertussis dans des échantillons cliniques tout en inhibant les coliformes
  • Participe à la récupération significative de la bactérie stressée Bordetella pertussis
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir de jais
Contenu et stockage 2°C à 12°C
Description Milieu sélectif Bordetella
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 18 g ± 5 %
Type d’emballage Plaques 10 x 90 mm, emballées dans des feuilles d’aluminium
Quantité 10/boîte