Learn More
Novus Biologicals™ Borealin 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers, Zinc Finger |
| Cible | Borealin |
| Synonyme | BOR, BOREALIN, cell division cycle associated 8, Cell division cycle-associated protein 8, Dasra B, dasra-B, DasraB, FLJ10468, FLJ12042, hDasra-B, MESRGP, PESCRG3, Pluripotent embryonic stem cell-related gene 3 protein |
| Symbole de gène(s) | CDCA8 |