Learn More
Acide borique, 1%, Chem Lab™
Code produit 11949162
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11949162 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11949162 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.0202.5000
Spécification
pH ± 4
Couleur Incolore
Densité 1 g/ml
Odeur Inodore
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Eau
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid 1% solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid