Learn More
Solution d’acide borique à 1 % et indicateur pour la détermination Kjeldahl de l’azote, Chem Lab
Code produit 11979162
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
Conditionnement:
10L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11979162 5 L 5L
11989162 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11979162 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.0204.5000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Couleur Gris-vert
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Densité 1 g/mol
Conditionnement Polyéthylène
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid 1% solution + indicator
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol