Learn More
Acide borique, solution + indicateur à 2 %, Chem-Lab
Description
L’acide borique, solution + indicateur 2 % est utilisé dans l’analyse et la détermination quantitative de l’azote organique.
Spécification
Spécification
| pH | 3,90 à 4,30 |
| Couleur | Violet-rouge |
| CAS | 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Concentration | 20 g de H3BO3+ indicateur pour 1 L de H2O |
| Densité | 1,00 g/ml |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 5 L |
| Formule moléculaire | BH3O3 |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | MFCD00011337 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Boric acid 2% solution + indicator
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol