Learn More
Solution d’acide borique à 2 % pour la détermination Kjeldahl de l’azote, Chem Lab
Code produit 11919172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11919172 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11919172 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.0205.9010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
pH 3,9 à 4,3
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Densité 1 g/ml
Conditionnement Polyéthylène
Quantité 10 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid 2% solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid