Learn More
Acide borique 4 % p/v avec réactif indicateur Kjeldahl, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11503192 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11503192 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11503192 Fournisseur Reagecon Code fournisseur KJR015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.40€
    122.03€ / 5L
    Économisez 18.37€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Acide borique 4 % p/v avec réactif indicateur Kjeldahl
  • Acide borique 4 % p/v avec réactif indicateur Kjeldahl
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 5 l
Conditionnement Récipient en PEHD