Learn More
Acide borique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000g
5000g
Conditionnement:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437967 1000g 1000g
11447967 5000g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16624.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
L’acide borique est un réactif couramment utilisé en biologie moléculaire pour la préparation de tampons tels que le Tris Borate EDTA et a des applications en électrophorèse sur gel et capillaire. Ce composé a également été utilisé dans une multitude d’applications, des tissus imperméabilisants à l’acier durcissant. Réactif de biologie moléculaire couramment utilisé qui présente une certaine activité antifongique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide borique est un réactif couramment utilisé en biologie moléculaire pour la préparation de tampons tels que le Tris Borate EDTA et a des applications en électrophorèse sur gel et capillaire. Ce composé a également été utilisé dans une multitude d’applications, des tissus imperméabilisants à l’acier durcissant. Réactif de biologie moléculaire couramment utilisé qui présente une certaine activité antifongique
Solubilité
Soluble dans le glycérol, l’éther, l’alcool, le méthanol, l’ammoniac liquide, l’acétone (légèrement), l’eau (6,35 g/100 cc) à 30°C, l’eau (27,6 g/100 cc) à 100°C, l’eau (50 g/l) à 21°C, et l’eau (1 g/ 18 ml d’eau froide).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3,8 à 4,8
Point de fusion ∼185°C (décomposition)
Densité 1,435
Odeur Inodore
Point d’éclair Néant
Formule linéaire H3BO3
Quantité 1000g
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Informations sur la solubilité Soluble in glycerol,ether,alcohol,methanol,liquid ammonia,acetone (slightly),water (6.35g/100 cc) at 30°C,water (27.6g/100 cc) at 100°C,water (50g/L) at 21°C,and water (1 g / 18 ml cold water).
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté 98%