Learn More
Acide borique, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722384 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722384 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
10553001 500 g Flacon en plastique 500g
10698314 10kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10722384 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    163.00€ / 2.5kg
    Économisez 5.00€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique, Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3,6 à 4,0 (4 % à 20°C)
Couleur Blanc
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 169,0°C
Métaux lourds (sous forme de Pb) 5 ppm max.
Matière non volatile 0,05% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Quantité 2,5kg
Formule linéaire H3BO3
Forme physique Cristaux fins
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :49,5 g/l (20°C).Autres solubilités :1 g/18 ml dans l’alcool froid - 1 g/6 ml dans l’alcool à ébullition, 1 g/4 ml dans le glycérol, nacl, licl, acides minéraux diminuant la solubilité, kno3, k2so4, kcl, nano3, na2so4 augmentant la sol.
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique