Learn More
Acide borique, 99,5 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, RNAse ni protéase, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boric acid |
| Note relative au nom | DNAse, RNAse and Protease Free |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 169,0°C |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 50 ppm max. |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
| Formule linéaire | H3BO3 |
| Quantité | 250g |
| Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
| Forme physique | Poudre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Boric acid
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.