Learn More
Acide borique, 99,5 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, RNAse ni protéase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10307121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10307121 1kg 1kg
10106403 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10307121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 327130010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.25€
    71.65€ / 1kg
    Économisez 14.60€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique, Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
Note relative au nom DNAse, RNAse and Protease Free
Couleur Blanc
Point de fusion 169,0°C
Métaux lourds (sous forme de Pb) 50 ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire H3BO3
Quantité 1kg
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Forme physique Poudre
Merck Index 15, 1339
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :49,5 g/l (20°C).Autres solubilités :1 g/18 ml dans l’alcool froid - 1 g/6 ml dans l’alcool à ébullition, 1 g/4 ml dans le glycérol, nacl, licl, acides minéraux diminuant la solubilité, kno3, k2so4, kcl, nano3, na2so4 augmentant la sol.
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biologie moléculaire