Learn More
Acide borique, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607581 500 g Flacon en plastique 500g
10435281 2kg Flacon en plastique 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10607581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423485000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.85€
    37.65€ / 500g
    Économisez 7.20€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
Couleur Marron-rouge
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Matière non volatile 0,05 % max. (avec MeOH)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Formule linéaire H3BO3
Quantité 500 g
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Forme physique Poudre cristalline
Merck Index 15, 1339
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99.5% (Acid)
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid