Learn More
Acide borique, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364277 2kg 2kg
11374277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036771.A3
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Il s’agit d’un matériau précurseur pour d’autres composés de bore. Une solution d’eau diluée d’acide borique est généralement utilisée comme antiseptique et œilleton doux. L’acide borique est également utilisé dans le processus de fabrication du cuir, l’électroplastie et les cosmétiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
Point de fusion ∽185°C (décomposition)
Densité 1,43515
Point d’éclair Néant
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Quantité 2kg
Forme physique &Plus;8 Maille, granulaire
Beilstein 1697939
Informations sur la solubilité It is fairly soluble in boiling water but less in cold water. Soluble in lower alcohols,acetone and moderately soluble in pyridine.
Poids de la formule 61.83