Learn More
Acide borique, 99,99 %, (base de traces de métaux), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10299303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10299303 500 g Flacon en plastique 500g
10165850 100 g Flacon en plastique 100g
13438518 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10299303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    226.65€ / 500g
    Économisez 46.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Point de fusion 169,0°C
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire H3BO3
Quantité 500 g
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Merck Index 15, 1339
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :49,5 g/l (20°C).Autres solubilités :1 g/18 ml dans l’alcool froid - 1 g/6 ml dans l’alcool à ébullition, 1 g/4 ml dans le glycérol, nacl, licl, acides minéraux diminuant la solubilité, kno3, k2so4, kcl, nano3, na2so4 augmentant la sol.
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces