Learn More
Acide borique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide borique est un précurseur pour d’autres composés du bore. Une solution d’eau diluée d’acide borique est généralement utilisée comme antiseptique et œilleton doux. L’acide borique est utilisé dans la fabrication du cuir, l’électroplastie et les cosmétiques. Il est impliqué dans la production de fibre de verre monofilament qui trouve des applications dans les bateaux, la tuyauterie industrielle, les écrans plats LCD et les cartes de circuits informatiques. Il est associé au tétraborate de sodium décahydraté (borax) et est utilisé comme flux de soudage par les forgerons. Le mélange d’acide borique et d’huile de silicone est utile dans la production de puty silly.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide borique est un précurseur pour d’autres composés du bore. Une solution d’eau diluée d’acide borique est généralement utilisée comme antiseptique et œilleton doux. L’acide borique est utilisé dans la fabrication du cuir, l’électroplastie et les cosmétiques. Il est impliqué dans la production de fibre de verre monofilament qui trouve des applications dans les bateaux, la tuyauterie industrielle, les écrans plats LCD et les cartes de circuits informatiques. Il est associé au tétraborate de sodium décahydraté (borax) et est utilisé comme flux de soudage par les forgerons. Le mélange d’acide borique et d’huile de silicone est utile dans la production de puty silly.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les alcools. Légèrement soluble dans l’acétone et la pyridine.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les anhydrides de potassium et d’acide.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Boric acid |
| pH | 3,8 à 4,8 |
| Point de fusion | ∼185°C (décomposition) |
| Densité | 1,435 |
| Odeur | Inodore |
| Point d’éclair | Néant |
| Formule linéaire | H3BO3 |
| Quantité | 10 000g |
| Beilstein | 1697939 |
| Merck Index | 14,1336 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Boric acid
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid