Learn More
Acide borique, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357558 500 g 500g
11347558 2kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033253.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
En acier durcissant, conservateurs, fabrication de ciments, porcelaine, émaux, verre, borates
Dans le durcissement de l’acier, les conservateurs, la fabrication de ciments, de porcelaine, d’émail, de verre, de borates, de gemmes artificielles, dans les bains de nickelage, la peinture, la photographie. Il s’agit d’un matériau précurseur pour d’autres composés de bore. Une solution d’eau diluée d’acide borique est généralement utilisée comme antiseptique et œilleton doux. L’acide borique est également utilisé dans le processus de fabrication du cuir, l’électroplastie et les cosmétiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
Point de fusion ∽185°C (décomposition)
Densité 1,435
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min
Point d’éclair Néant
Quantité 500 g
Beilstein 1697939
Forme physique Granulaire
Informations sur la solubilité Soluble in water (1 gram in 18ml cold or 4ml boiling water). Solubility in water is increased by addition of HCl,citric or tartaric acidIt is fairly soluble in boiling water but less in cold water. Soluble in lower alcohols,acetone and moderately soluble in pyridine.
Poids de la formule 61.83
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid