Learn More
Acide borique, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10682251 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10682251 500 g 500g
10263370 1kg 1kg
10223420 2,5kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10682251 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/3800/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45€
    47.30€ / 500g
    Économisez 9.15€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
H3BO3, n° CAS 10043-35-3, 500 g, blanc, 61,83 g/mol, 169 °C, 11337, pot en plastique pour poudre, 3,8 à 4,8, poudre solide, 2,7 mbar à 20 °C | CAS : 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
H3BO3, numéro CAS -10043-35-3, 500 g, blanc, 61,83g/ mol, 169 °C, 11337, récipient de poudre en plastique, 3,8 à 4,8, solide en poudre, 2,7 mbar à 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
pH 3,8 à 4,8
Couleur Blanc
Point de fusion 169 °C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 2,7 mbar à 20 °C
Quantité 500 g
Forme physique Solide en poudre
Poids de la formule 61,83g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid