Learn More
Acide borique (cristallin/électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit 10522595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522595 500 g Flacon en verre 500g
10011083 1kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522595 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP168500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    31.40€ / 500g
    Économisez 1.60€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce réactif de qualité électrophorèse haute pureté est utilisé dans la préparation des tampons d’électrophorèse Tris/Borate/EDTA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric Acid
pH 3,8 à 4,8
Couleur Blanc
Point de fusion 169 °C
Métaux lourds (sous forme de Pb) 0,001% max.
Identification Test de réussite
Matière non volatile 0,05% max.
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 2,7 mbar à 20 °C
Notes de qualité de la pureté Exempt de DNase
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 500 g
Forme physique Poudre / Solide
Merck Index 15, 1339
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Électrophorèse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.