Learn More
Acide borique, qualité d’électrophorèse, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408679
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408679 5kg 5kg
15488669 500 g 500g
15498669 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67202.A7
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3,8 à 4,8
Couleur Blanc
Point de fusion ∼185°C (décomposition)
Densité 1,435 g/ml
Odeur Inodore
Quantité 5kg
Forme physique Poudre
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Électrophorèse