Learn More
Acide borique, qualité d’électrophorèse, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488669 500 g 500g
15498669 1 kg 1kg
15408679 5kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67202.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.60€
    59.65€ / 500g
    Économisez 6.95€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3,8 à 4,8
Couleur Blanc
Point de fusion ∼185°C (décomposition)
Densité 1,435 g/ml
Odeur Inodore
Quantité 500 g
Forme physique Poudre
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Électrophorèse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid, Electrophoresis Grade
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Sicherheitshinweis
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.