Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide borique, qualité biologie moléculaire, 99,5 % min
Code produit 15408739
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408739 5kg 5kg
15488729 500 g 500g
15498729 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408739 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67419.A7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Utilisés pour favoriser les visites d’acides carboxyliques et d’amines en quantités catalytiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3,8 à 4,8
Couleur Blanc
Point de fusion ∼185°C (décomposition)
Densité 1,435 g/ml
Odeur Inodore
Quantité 5kg
Forme physique Poudre
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire