Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide borique, qualité biologie moléculaire, 99,5 % min
Code produit 15488729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488729 500 g 500g
15498729 1 kg 1kg
15408739 5kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488729 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67419.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Utilisés pour favoriser les visites d’acides carboxyliques et d’amines en quantités catalytiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3,8 à 4,8
Couleur Blanc
Point de fusion ∼185°C (décomposition)
Densité 1,435 g/ml
Odeur Inodore
Quantité 500 g
Beilstein 1697939
Forme physique Poudre
Merck Index 14,1336
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid