Learn More
Acide borique, MP Biomedicals™
Catalog Number 11460502
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1kg
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
10043-35-3
BH3O3
61.83
MFCD00011337
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
7628
CHEBI:33118
acide borique
OB(O)O
Utilisé comme agent astringent, antiseptique, antibactérien et antifongique. L’acide borique MP Biomedicals est un conservateur avec un large éventail d’applications. Il est utilisé dans les tampons et pour l’étalonnage des colonnes de gel de polyacrylamide pour la séparation des oligonucléotides
L’acide borique possède un seul bore ; son sel forme des équilibres complexes en solution, l’ion B4O7-2 étant l’espèce prédominante. La fabrication et les utilisations industrielles comprennent : pour le bois résistant aux intempéries et les tissus ignifuges ; comme conservateur ; la fabrication de ciments, de vaisselle, de porcelaine, d’émaux, de verre, de borates, de cuir, de tapis, de chapeaux, de savons, de pierres artificielles ; dans les bains de nickelage ; les cosmétiques ; l’impression et la teinture, la peinture ; la photographie ; pour l’imprégnation de mèches ; les condenseurs électriques ; l’acier durcissant. Il est également utilisé comme un insecticide pour les blattes et les coléoptères noirs de tapis.
Quantité 1kg
Forme physique Poudre de couleur blanche
Informations sur la solubilité Soluble in water; insoluble in alcohol; freely soluble in boiling water.
Poids de la formule 61.84
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS