Learn More
Acide borique, poudre à + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1kg
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11904101 10kg Récipient en plastique 10kg
10103820 1kg Flacon en plastique 1kg
10052390 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11904101 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180570100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
Couleur Blanc
Point de fusion 169,0°C
Odeur Inodore
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Quantité 10kg
Formule linéaire H3BO3
Forme physique Cristaux grossiers
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :49,5 g/l (20°C).Autres solubilités :1 g/18 ml dans l’alcool froid - 1 g/6 ml dans l’alcool à ébullition, 1 g/4 ml dans le glycérol, nacl, licl, acides minéraux diminuant la solubilité, kno3, k2so4, kcl, nano3, na2so4 augmentant la sol.
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid