Learn More
Acide borique, Puratronic™, 99,9995 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320879 25 g 25g
11330879 100 g 100g
11340879 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11320879 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010659.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Il est utilisé comme tampon principal ou adjuvant dans les bassins de natation, comme retardateur de flamme, absorbeur de neutrons dans les centrales nucléaires, colorant pour rendre les flammes vertes, conservateur dans les échantillons d’urine, flux de soudure en combinaison avec le borax ou précurseur d’autres composés chimiques. Il est utilisé pour empêcher/supprimer la pourriture humide et sèche dans les bois de construction, traiter le bois contre les attaques de champignons/d’insectes, empêcher l’intertrigo du pied, lubrifier les tables carrom et réduire l’oxydation de surface des métaux à des températures élevées. Il peut être utilisé pour produire des lubrifiants pour les surfaces céramiques ou métalliques, de la fibre de verre textile, les revêtements et les céramiques de fours à induction, Silly Putty, et les écrans plats LCD en verre. Il peut empêcher la réaction à haute température de l’aluminium avec les nitrates dans la pyrotechnique et neutraliser l’acide fluorhydrique actif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
Point de fusion ∽185°C (décomposition)
Densité 1,43515
Plage de pourcentage du dosage 99.9995% (metals basis)
Point d’éclair Néant
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire H3BO3
Quantité 25 g
Beilstein 1697939
Forme physique Poudre
Merck Index 14,1336
Informations sur la solubilité Soluble in water- solubility increases rapidly with temperature. Soluble in methanol and ethanol. Very slightly soluble in acetone.
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic