Learn More
Acide borique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99,5 à 100,5 %, poudre, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15671060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1kg
2,5kg
25kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15671060 1kg 1kg
15681060 2,5kg 2.50kg
15601070 6 x 1 kg 6 pièces
15691060 25kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15671060 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 116071KG
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, poudre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric Acid
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Tension de vapeur 2,6 mmHg (20°C)
Quantité 1kg
Formule linéaire H3BO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Conformément à l’éthanol
Poids de la formule 61.83g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5%
Qualité puriss.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid