Learn More
Acide borique, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., substance tampon, ≥99,8 %, Solstice
Descripción
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Boric Acid |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Tension de vapeur | 2,6 mmHg (20 °C) |
| Quantité | 1kg |
| Formule linéaire | H3BO3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 61,83g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99,8 % |
| Qualité | ACS/certifié pur |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Boric acid
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?