Learn More
Acide borique, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., substance tampon, ≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15663280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
6 x 500 g
25kg
6 x 1 kg
6 x 2,5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
500g
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15663280 500 g 500g
15633280 1kg 1kg
15643280 2,5kg 2.50kg
15693280 6 x 500 g 6 pièces
15673280 6 x 1 kg 6 pièces
15683280 6 x 2,5 kg 6 pièces
15653280 25kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15663280 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31146500G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., substance tampon, ≥ 99,8 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric Acid
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Tension de vapeur 2,6 mmHg (20°C)
Quantité 500 g
Formule linéaire H3BO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 61.83g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.