Learn More
Étalon d’isotope de bore 11 pour ICP/MS, 10μg/ml dans H20, SPEX CertiPrep™
Code produit 11416018 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416018 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11416018 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ISOTB11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.10€
    137.99€ / 125mL
    Économisez 11.11€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
B1110 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Boron 11 Isotope Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-42-8, 7732-18-5
% min. CAS 0.0, 99.99
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.0, 99.99
Formule moléculaire B
Numéro MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [B]
Nom IUPAC bore
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
CID PubChem 5462311
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:27560
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.