Learn More
Norme AA de bore : B à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 17988864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988864 100 mL 100mL
17938184 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17988864 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGAABW100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme AA de bore : B à 1000 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron
CAS 7440-42-8
Méthodes AA/GFAA
Noms d’analytes ou de composants Boron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire B
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme B
Formule InChI InChI=1S/B
SMILES [B]
Nom IUPAC bore
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Quantité 100 mL
Poids de la formule 11.009