Learn More
Carbure de bore, poudre noire, >90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371448 500 g 500g
11361448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11371448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010922.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Boron carbide is a hard boron-carbon ceramic material used in tank armor, bulletproof vests, engine sabotage powders, neutron absorber, cutting tools and dies and in brake linings of vehicles. It acts as an antioxidant additives in magnesia-carbon bricks. It is used as a precursor in the production of boron containing materials such as titanium boride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-32-8
Formule moléculaire CB4
Poids moléculaire (g/mol) 55.25
Numéro MDL MFCD00011520
Clé InChI INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
CID PubChem 123279
Nom IUPAC 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron carbide
Point de fusion 2350°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage >90%
Densité 2.52 g/cm3
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 55.26