Learn More
Norme isotopique du bore : B à 100 μg/mL dans H2O (Enrichi en vitamine B11), VHG™
Code produit 17967954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17967954 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17967954 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS11B50
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique du bore : B à 100 μg/mL dans H2O (Enrichi en vitamine B11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron
CAS 7440-42-8
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Boron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire B
Concentration 100 μg/ml
Synonyme B
Formule InChI InChI=1S/B
SMILES [B]
Nom IUPAC bore
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Quantité 50 mL
Poids de la formule 11,009 g/mol