Learn More
Nitrure de bore, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15590544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15590544 250 g 250g
15580544 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15590544 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441802500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Point de fusion 2700.0°C to 3000.0°C
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Formule linéaire BN
Merck Index 15,1347
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (20°C). Other solubilities: soluble in water (95°)
Nom IUPAC azanylidyneborane
Poids de la formule 24.82
Pourcentage de pureté 98%