Learn More
Nitrure de bore, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit 15492037
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15492037 1 Pc. 1 pièce
15402047 5 Pc. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044837.KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé dans la production d’alliages. Il est également utilisé dans la fabrication de réfractaires de fours, de matériaux d’isolation, de machines et dans le domaine de l’aviation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
Nom IUPAC Boranylidynéamine
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Forme physique Hot Pressed Rod
Quantité 1 Pc.
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 24.82
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Sachet