Learn More
Nitrure de bore, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
Sachet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15432047 1 Pc. Sachet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15432047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044839.KG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Utilisé comme polymorphe, produit cosmétique, peinture, ciment dentaire et mines de crayon. Il est également utilisé dans les procédés xérographiques et les imprimantes laser comme couche barrière contre les fuites de charge du tambour photoconducteur, des remplisseurs, des aides à la transformation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
CAS 10043-11-5
Forme physique Tige pressée à chaud, 12,7 mm de diamètre x 406 mm de longueur
Quantité 1 Pc.
Conditionnement Sachet
Formule moléculaire BN
Numéro MDL MFCD00011317
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nom IUPAC azanylidyneborane
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
Poids de la formule 24.82
Pourcentage de pureté 99.5%