Learn More
Barre en nitrure de bore, L x l x H : 300 x 6,4 x 6,4 mm, Thermo Scientific™
Code produit 15456995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456995 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15456995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045541.KF
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
CAS 10043-11-5
Forme physique Barre (pressée à chaud) 12 x 1/4 x 1/4 po. PC ∽21 g
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Formule moléculaire BN
Numéro MDL MFCD00011317
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nom IUPAC boranimine
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
Poids de la formule 24.82