Learn More
Nitrure de bore, liant faible, 99,5 % (base métallique), Alfa Aesar™
Code produit 15401887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15401887 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15401887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043255.KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisé comme lubrifiant et additif dans les produits cosmétiques. Le nitrure de bore peut être utilisé dans la nanotechnologie. Également utilisé dans les peintures, les ciments dentaires, les câbles-crayon, les procédés xérographiques, les imprimantes laser et les capteurs d’oxygène étanches.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
CAS 10043-11-5
Forme physique Hot Pressed Rod
Quantité 1 Pc.
Formule moléculaire BN
Numéro MDL MFCD00011317
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B=N
Nom IUPAC azanylidyneborane
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
Poids de la formule 24.82
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Sachet