Learn More
Pâte de nitrure de bore, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350408
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11350408 25 g 25g
11360408 100 g 100g
11340408 500 g 500g
11370408 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11350408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043773.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Résiste aux métaux et sels en fusion. Conductivité thermique et rigidité diélectrique élevée.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Couleur Blanc
Forme physique Pâte
Quantité 25 g
Nom IUPAC azanylidyneborane
Odeur Odorless
Aspect White paste
Densité 1.4