Learn More
Pâte de nitrure de bore, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360408 100 g 100g
11350408 25 g 25g
11340408 500 g 500g
11370408 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11360408 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043773.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Résiste aux métaux et sels en fusion. Conductivité thermique et rigidité diélectrique élevée.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Specifications
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Couleur Blanc
Forme physique Pâte
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Aspect White paste
Densité 1.4
Nom IUPAC boranimine