Learn More
Nitrure de bore, peinture à brosser réfractaire, 10 % de BN, Thermo Scientific™
Code produit 11349398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349398 5 kg 5kg
11339398 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043278.A7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-11-5
Formule moléculaire BN
Poids moléculaire (g/mol) 24.82
Numéro MDL MFCD00011317
Clé InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CID PubChem 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron nitride
Note relative au nom Refractory Brushable Paint
Couleur Blanc
Forme physique Pâte
Quantité 5 kg
Nom IUPAC azanylidyneborane
Concentration or Composition (by Analyte or Components) BN 10%